Learn More
2,6-Dibrom-4-methylphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11462928
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11462928
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18634.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 2432-14-6 | C7H6Br2O | 265.932 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2432-14-6
Summenformel C7H6Br2O
Molekulargewicht (g/mol) 265.932
MDL-Nummer MFCD00002154
InChI-Schlüssel FIGPGTJKHFAYRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dibromo-p-cresol, dibromocresol, p-cresol, 2,6-dibromo, 3,5-dibromo-4-hydroxytoluene, phenol, 2,6-dibromo-4-methyl, 2,6-dibromo-4-methyl-phenol, attercop-chm at113597, dibromopcresol, p-cresol,6-dibromo, 2,6-dibromo-p-creso
PubChem CID 17078
IUPAC-Name 2,6-dibrom-4-methylphenol
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)Br)O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dibromo-4-methylphenol
Schmelzpunkt 49°C to 50°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 25 g
Beilstein 2045283
Formelmasse 265.94
Reinheit (%) 98%