Learn More
2,6-Dibrom-4-methylphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7024274
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11462928 25 g 25 Gramm
11472928 100 g 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11462928
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18634.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 2432-14-6 | C7H6Br2O | 265.932 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2432-14-6
Summenformel C7H6Br2O
Molekulargewicht (g/mol) 265.932
MDL-Nummer MFCD00002154
InChI-Schlüssel FIGPGTJKHFAYRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dibromo-p-cresol, dibromocresol, p-cresol, 2,6-dibromo, 3,5-dibromo-4-hydroxytoluene, phenol, 2,6-dibromo-4-methyl, 2,6-dibromo-4-methyl-phenol, attercop-chm at113597, dibromopcresol, p-cresol,6-dibromo, 2,6-dibromo-p-creso
PubChem CID 17078
IUPAC-Name 2,6-dibrom-4-methylphenol
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)Br)O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dibromo-4-methylphenol
Schmelzpunkt 49°C to 50°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 25 g
Beilstein 2045283
Formelmasse 265.94
Reinheit (%) 98%