Learn More
2,6-Dibrom-4-Nitrophenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459733
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11459733 25 g 25 Gramm
11469733 100 g 100 Gramm
11414070 250 g 250 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11459733
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12916.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 99-28-5 | C6H3Br2NO3 | 296.902 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-28-5
Summenformel C6H3Br2NO3
Molekulargewicht (g/mol) 296.902
MDL-Nummer MFCD00007334
InChI-Schlüssel WBHYZUAQCSHXCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dibromo-4-nitrophenol, phenol, 2,6-dibromo-4-nitro, 4-nitro-2,6-dibromophenol, 2,6-dibromo-4-nitro-phenol, pubchem3863, acmc-209sc6, wln: wnr dq ce ee, phenol,6-dibromo-4-nitro, 4-06-00-01366 beilstein handbook reference, 2,6-dibromo-4-nitro-phenolate
PubChem CID 7429
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Br)O)Br)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dibromo-4-nitrophenol
Schmelzpunkt ∼145°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 1245050
Formelmasse 296.9
Reinheit (%) 98%