Learn More
2,6-Dibrom-4-(Trifluormethoxy)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,6-Dibromo-4-(trifluoromethoxy)aniline |
| Schmelzpunkt | 70°C to 74°C |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 334.92 |
| Reinheit (%) | 97% |