Learn More
2,6-Dibromanilin 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11995201 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11995201 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11995201 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 112700100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 608-30-0 | Molecular Formula: C6H5Br2N | Molecular Weight: 250.92 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 608-30-0
Summenformel C6H5Br2N
Molekulargewicht (g/mol) 250.92
MDL-Nummer MFCD00007638
InChI-Schlüssel XIRRDAWDNHRRLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 2,6-dibromo, 2,6-dibromophenylamine, 2,6-dibromobenzenamine, aniline, 2,6-dibromo, 2,6-dibromo-phenylamine, 2,6-dibromo-aniline, acmc-1aycf, 2,6-dibromoaniline, 2,6-dibromo-phenyl-amine, ksc356c3l
PubChem CID 69098
IUPAC-Name 2,6-Dibromanilin
SMILES NC1=C(Br)C=CC=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 6-Dibromoaniline
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 79.0°C to 84.0°C
Farbe Grau oder weiß bis gelb
Siedepunkt 262.0°C to 264.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Br2C6H3NH2
Menge 10 g
Beilstein 12, 659
Formelmasse 250.92
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Dibromoaniline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.