Learn More
2,6-Dibromphenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080848
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11473224
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10573.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 608-33-3 | C6H4Br2O | 251.91 g/mol
2,6-Dibromophenol is used in the production of 3,4,5-trimethoxybenzaldehyde and 2-(2,6-dibromophenoxy)ethylbromide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,6-Dibromphenol wird bei der Herstellung von 3,4,5-Trimethoxybenzaldehyd und 2-(2,6-dibromphenoxy)ethylbromid verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol und Ether. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit sauren Chloriden, sauren Anhydriden und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 608-33-3
Summenformel C6H4Br2O
Molekulargewicht (g/mol) 251.91
MDL-Nummer MFCD00002152
InChI-Schlüssel SSIZLKDLDKIHEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 2,6-dibromo, 2,6-dibromo-phenol, unii-27mip05eav, 2,6-dibromo-pheno, 27mip05eav, 2,6-bis bromanyl phenol, acmc-1au9i, 2,6-dibromophenol, ksc493e5t, 2,6-dibromophenol, analytical standard
PubChem CID 11847
ChEBI CHEBI:19391
IUPAC-Name 2,6-Dibromphenol
SMILES OC1=C(Br)C=CC=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dibromophenol
Schmelzpunkt 53°C to 57°C
Siedepunkt 255°C to 256°C
Geruch Phenol-like
Menge 1 g
Beilstein 2043614
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol and ether. Slightly soluble in water.
Formelmasse 251.92
Reinheit (%) 99%