Learn More
2,6-Dichlor-3-Nitrotoluol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7025164
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11404070
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20520.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 29682-46-0 | C7H5Cl2NO2 | 206.02 g/mol
2,6-Dichloro-3-nitrotoluene, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,6-Dichloro-3-Nitrotoluol, wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt in der organischen Synthese, in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29682-46-0
Summenformel C7H5Cl2NO2
Molekulargewicht (g/mol) 206.02
MDL-Nummer MFCD00024185
InChI-Schlüssel WBNZUUIFTPNYRN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichloro-3-nitrotoluene, benzene, 1,3-dichloro-2-methyl-4-nitro, 2,4-dichloro-3-methylnitrobenzene, pubchem4540, acmc-209hao, ksc495g5p, wbnzuuiftpnyrn-uhfffaoysa, 2,4-dichloro-3-methyl-1-nitrobenzene, 1,3-dichloro-2-methyl-4-nitro-benzene
PubChem CID 97155
IUPAC-Name 1,3-dichlor-2-methyl-4-nitrobenzol
SMILES CC1=C(Cl)C=CC(=C1Cl)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dichloro-3-nitrotoluene
Schmelzpunkt 53°C to 55°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2259855
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 206.03
Reinheit (%) 99%