Learn More
2,6-Dichlor-3-(trifluormethyl)benzoic acid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15494597
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15494597 5 g 5 Gramm
15484597 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15494597 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31956.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25922-41-2
Summenformel C8H3Cl2F3O2
Molekulargewicht (g/mol) 259.01
MDL-Nummer MFCD09743917
InChI-Schlüssel WRNSEKNHEIXBES-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichloro-3-trifluoromethyl benzoic acid, 2,6-dichloro-3-trifluoromethyl-benzoic acid, 2,6-dichloro-3-trifluoromethyl benzoic acid, jrd
PubChem CID 11680459
IUPAC-Name 2,6-dichlor-3-(trifluormethyl)benzoesäure
SMILES OC(=O)C1=C(Cl)C=CC(=C1Cl)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Schmelzpunkt 98°C to 102°C
Menge 5 g
Formelmasse 259.01
Reinheit (%) 97%