Learn More
2,6-Dichlor-4-Pyridinemethanol, TRC
Artikelnummer. 30385154
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30385154 5 g
30375701 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30385154 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4364355G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101990-69-6
Summenformel C6H5Cl2NO
Molekulargewicht (g/mol) 178.02
Synonym (2,6-Dichloropyridin-4-yl)methanol, 2,6-Dichloro-4-(hydroxymethyl)pyridine, 2,6-Dichloro-4-pyridinemethanol, 2,6-Dichloropyrid-4-ylcarbinol
IUPAC-Name (2,6-Dichlorpyridin-4-yl)methanol
SMILES OCC1=CC(Cl)=NC(Cl)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dichloro-4-pyridinemethanol
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H5Cl2NO/c7-5-1-4(3-10)2-6(8)9-5/h1-2,10H,3H2
Formelmasse 176.97