Learn More
(2,6-Dichlor-4-pyridyl)-methanol, 95 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (2, 6-Dichloro-4-pyridyl)methanol |
| CAS Min. % | 95.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 95% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 178.02 |
| Reinheit (%) | 95% |