Learn More
(2,6-Dichlor-4-pyridyl)-methanol, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3881138
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10166962 250 mg 250 Milligramm
10730514 1 g 1 Gramm
10614205 10 g 10 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10166962
Marke: Thermo Scientific Maybridge RF01034CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 101990-69-6
Summenformel C6H5Cl2NO
Molekulargewicht (g/mol) 178.012
MDL-Nummer MFCD00052638
InChI-Schlüssel YDGJTFCKLFLWFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichloropyridine-4-methanol, 2,6-dichloropyridin-4-yl methanol, 2,6-dichloro-4-hydroxymethyl pyridine, 2,6-dichloro-4-pyridyl methanol, 4-pyridinemethanol, 2,6-dichloro, 4-pyridinemethanol,2,6-dichloro, 2,6-dichloro-4-pyridinyl methanol, 2,6-dichloro-pyridin-4-yl-methanol, 2,6-dichloro-4-pyridinemethanol, acmc-209zae
PubChem CID 2794840
IUPAC-Name (2,6-Dichlorpyridin-4-yl)methanol
SMILES C1=C(C=C(N=C1Cl)Cl)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2, 6-Dichloro-4-pyridyl)methanol
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Menge 250 mg
Formelmasse 178.02
Reinheit (%) 95%