missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)aniline, 95%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 31341402
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
31341402 1 g -
31340503 5 g -
31338913 250 mg 250 Milligramm
31337946 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31341402 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD102621g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
CAS 99479-66-0
Summenformel C7H4Cl2F3NO
MDL-Nummer MFCD00190128
Menge 1 g
SMILES NC1=C(Cl)C=C(OC(F)(F)F)C=C1Cl
Molekulargewicht (g/mol) 246.01
Reinheit (%) 95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.