Learn More
2,6-Dichlor-4-(Trifluormethoxy)anilin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11455947
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11455947 10 g 10 Gramm
11445947 2 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11455947 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24482.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99479-66-0
Summenformel C7H4Cl2F3NO
Molekulargewicht (g/mol) 246.01
MDL-Nummer MFCD00190128
InChI-Schlüssel FKISQWQHZULEEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichloro-4-trifluoromethoxy aniline, benzenamine, 2,6-dichloro-4-trifluoromethoxy, 2,6-dichloro-4-trifluoromethoxy phenylamine, pubchem8461, acmc-209scs, 3.5-dichloro-4-amino trifluoromethoxybenzene, 2,6-dichloro-4-trifluoromethoxy-phenylamine, 3,5-dichloro-4-amino trifluoromethoxybenzene, 3,5-dichloro-4-aminotrifluoromethoxy benzene, 2,6-dichloro-4-trifluoromethoxy benzenamine
PubChem CID 688247
IUPAC-Name 2,6-dichlor-4-(trifluormethoxy)anilin
SMILES NC1=C(Cl)C=C(OC(F)(F)F)C=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Schmelzpunkt 31°C to 33°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.4981
Menge 10 g
Formelmasse 246.02
Reinheit (%) 95%