Learn More
2,6-Dichlor-4-(Trifluormethoxy)anilin, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11995221 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11995221 5 g 5 Gramm
11985221 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11995221 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 442300050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 99479-66-0
Summenformel C7H4Cl2F3NO
Molekulargewicht (g/mol) 246.01
MDL-Nummer MFCD00190128
InChI-Schlüssel FKISQWQHZULEEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichloro-4-trifluoromethoxy aniline, benzenamine, 2,6-dichloro-4-trifluoromethoxy, 2,6-dichloro-4-trifluoromethoxy phenylamine, pubchem8461, acmc-209scs, 3.5-dichloro-4-amino trifluoromethoxybenzene, 2,6-dichloro-4-trifluoromethoxy-phenylamine, 3,5-dichloro-4-amino trifluoromethoxybenzene, 3,5-dichloro-4-aminotrifluoromethoxy benzene, 2,6-dichloro-4-trifluoromethoxy benzenamine
PubChem CID 688247
IUPAC-Name 2,6-dichlor-4-(trifluormethoxy)anilin
SMILES NC1=C(Cl)C=C(OC(F)(F)F)C=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 32°C to 34°C
Farbe Braun bis farblos
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Menge 5 g
Formelmasse 246.02
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Pulver, Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt oder kristalline Nadeln
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke