Learn More
2,6-Dichlor-4-(Trifluormethyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)aniline |
| Schmelzpunkt | 34°C to 37°C |
| Dichte | 1.532 |
| Siedepunkt | 60°C to 62°C (1 mmHg) |
| Flammpunkt | 88°C (190°F) |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN3077 |
| Beilstein | 2838819 |
| Formelmasse | 230.02 |
| Reinheit (%) | 97% |