Learn More
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)aniline, 98%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)aniline |
| CAS | 24279-39-8 |
| Summenformel | C7H4Cl2F3N |
| MDL-Nummer | MFCD00052918 |
| Menge | 100 g |
| SMILES | C1=C(C=C(C(=C1Cl)N)Cl)C(F)(F)F |
| Molekulargewicht (g/mol) | 230.01 |
| Reinheit (%) | 98% |