Learn More
2,6-Dichlor-4-(Trifluormethyl)anilin, TRC
Artikelnummer. 30383928
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30383928 10 g
30381365 25 g
30375217 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30383928 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD43617010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24279-39-8
Summenformel C7 H4 Cl2 F3 N
Molekulargewicht (g/mol) 230.014
Synonym Toluidine, 2,6-dichloro-α,α,α-trifluoro- (8CI), 2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)benzenamine, 2,6-Dichloro-4-trifluoromethylaniline, 4-Amino-3,5-dichlorobenzotrifluoride
IUPAC-Name 2,6-dichlor-4-(trifluormethyl)anilin
SMILES Nc1c(Cl)cc(cc1Cl)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dichloro-4-trifluoromethylaniline
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H4Cl2F3N/c8-4-1-3(7(10,11)12)2-5(9)6(4)13/h1-2H,13H2
Formelmasse 228.9673