Learn More
2,6-Dichlor-4-(trifluormethyl)benzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2, 6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 240.01 |
| Reinheit (%) | 97% |