Learn More
2,6-Dichlor-4-(trifluormethyl)benzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10497242
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10497242 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10293512 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10497242 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SEW01637DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 157021-61-9
Summenformel C8H2Cl2F3N
Molekulargewicht (g/mol) 240.006
MDL-Nummer MFCD00220879
InChI-Schlüssel NCXSSFQXQAOREM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl benzonitrile, 4-cyano-3,5-dichlorobenzotrifluoride, benzonitrile,2,6-dichloro-4-trifluoromethyl, 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl benzenecarbonitrile, buttpark 14550-33, intermediates-zcf02189, ncxssfqxqaorem-uhfffaoysa, buttpark 145\50-33
PubChem CID 2736870
IUPAC-Name 2,6-dichlor-4-(trifluormethyl)benzonitril
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)C#N)Cl)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 240.01
Reinheit (%) 97%