Learn More
2,6-Dichlorbenzamid 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10061870 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10061870 25 g Glasflasche 25 Gramm
10562181 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10061870 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 161690250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2008-58-4 | C7H5Cl2NO | 190.03 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2008-58-4
Summenformel C7H5Cl2NO
Molekulargewicht (g/mol) 190.03
MDL-Nummer MFCD00007975
InChI-Schlüssel JHSPCUHPSIUQRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzamide, 2,6-dichloro, 2,6-bam, unii-e9jwf529eb, 2,6-dichlorobenzoic acid amide, bam, e9jwf529eb, benzamide,6-dichloro, dsstox_cid_2170, acmc-209f5j, dsstox_rid_76511
PubChem CID 16183
ChEBI CHEBI:28435
IUPAC-Name 2,6-Dichlorbenzamid
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C(=O)N)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 6-Dichlorobenzamide
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 196.0°C to 201.0°C
Farbe Braun-Grau bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Cl2C6H3CONH2
Menge 25 g
Beilstein 09, I, 141
Formelmasse 190.03
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver