Learn More
2,6-Dichlorbenzimid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081057
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11474203
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10865.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2008-58-4 | C7H5Cl2NO | 190.023 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2008-58-4
Summenformel C7H5Cl2NO
Molekulargewicht (g/mol) 190.023
MDL-Nummer MFCD00007975
InChI-Schlüssel JHSPCUHPSIUQRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzamide, 2,6-dichloro, 2,6-bam, unii-e9jwf529eb, 2,6-dichlorobenzoic acid amide, bam, e9jwf529eb, benzamide,6-dichloro, dsstox_cid_2170, acmc-209f5j, dsstox_rid_76511
PubChem CID 16183
ChEBI CHEBI:28435
IUPAC-Name 2,6-Dichlorbenzamid
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C(=O)N)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dichlorobenzamide
Schmelzpunkt 198°C to 200°C
Menge 5 g
Beilstein 1869103
Formelmasse 190.03
Reinheit (%) 98%