Learn More
2,6-Dichlorbenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11438823
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11438823 100 g 100 Gramm
11474060 5 g 5 Gramm
11428823 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11438823 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10542.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 50-30-6 | C7H4Cl2O2 | 191.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-30-6
Summenformel C7H4Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 191.01
MDL-Nummer MFCD00002418
InChI-Schlüssel MRUDNSFOFOQZDA-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro-benzoic acid, unii-634ri764qt, 2,6 dichlorobenzoic acid, 2,6-dichlorobenzoicacid, 2,6-dichloro-benzoicacid, ccris 8610, pubchem20028, acmc-1auop, 2.6-dichlorobenzoic acid
PubChem CID 5758
ChEBI CHEBI:48623
IUPAC-Name 2,6-Dichlorbenzoesäure
SMILES OC(=O)C1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dichlorobenzoic acid
Schmelzpunkt 141°C to 145°C
Menge 100 g
Beilstein 973858
Formelmasse 191.01
Reinheit (%) 98%