Learn More
2,6-Dichlorbenzoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11462607
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11462607 10 g 10 Gramm
11472607 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11462607 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14839.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4659-45-4 | C7H3Cl3O | 209.45 g/mol
2,6-Dichlorobenzoyl chloride acts as an important intermediate in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs. It is employed in the substrate activity screening method for the rapid development of novel substrates and their conversion into non-peptidic inhibitors of Cys and Ser proteases. It is also used in the preparation of 1-acyliridoles and (-)-aspicilin. In addition to this, it undergoes esterification of (fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl (Fmoc)-amino acids to 4-alkoxybenzyl alcohol polystyrene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,6-Dichlorbenzoylchlorid fungiert als wichtiges Zwischenprodukt bei der organischen Synthese sowie in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen. Es wird beim Substrataktivitätsscreening für die schnelle Entwicklung neuartiger Substrate und deren Umwandlung in nicht-peptidische Inhibitoren von Cystein- und Serinproteasen eingesetzt. Es wird auch bei der Herstellung von 1-Acyliridolen und (-)-Aspicilin verwendet. Darüber hinaus durchläuft es eine Veresterung von (Fluor-9-ylmethoxy)carbonyl-(Fmoc)-Aminosäuren zu 4-Alkoxybenzyl-Alkohol-Polystyrol.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Ether und Aceton. Leicht mischbar mit Heptan. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Alkoholen, Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4659-45-4
Summenformel C7H3Cl3O
Molekulargewicht (g/mol) 209.45
MDL-Nummer MFCD00000662
InChI-Schlüssel JBLIDPPHFGWTKU-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoyl chloride, 2,6-dichloro, 2,6-dichlorobenzoylchloride, unii-394f6s81wy, 2,6-dichloro-benzoyl chloride, ccris 8617, pubchem18674, acmc-209k7i, 2.6-dichlorobenzoylchloride, dsstox_cid_12891, dsstox_rid_79043
PubChem CID 78392
IUPAC-Name 2,6-Dichlorbenzoylchlorid
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C(=O)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dichlorobenzoyl chloride
Schmelzpunkt 15°C to 18°C
Dichte 1.463
Siedepunkt 130°C to 132°C (15 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.56
Menge 10 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 639531
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol,ether and acetone. Slightly miscible with heptane. Immiscible with water.
Formelmasse 209.46
Reinheit (%) 98%