Learn More
2,6-Dichlorphenylacetonitril, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11428867
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11428867 500 g 500 Gramm
11408867 25 g 25 Gramm
11418867 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11428867 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19983.36
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3215-64-3
Summenformel C8H5Cl2N
Molekulargewicht (g/mol) 186.035
MDL-Nummer MFCD00001901
InChI-Schlüssel AOEJUUCUKRUCEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichlorophenylacetonitrile, 2,6-dichlorobenzyl cyanide, 2-2,6-dichlorophenyl acetonitrile, 2,6-dichlorophenyl acetonitrile, 2,6-dichlorobenzeneacetonitrile, benzeneacetonitrile, 2,6-dichloro, acetonitrile, 2,6-dichlorophenyl, 2,6-dichloro-phenyl-acetonitrile, 2-2,6-dichlorophenyl ethanenitrile
PubChem CID 76678
IUPAC-Name 2-(2,6-Dichlorphenyl)Acetonitril
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)CC#N)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dichlorophenylacetonitrile
Schmelzpunkt 74°C to 77°C
Geruch Characteristic
Menge 500 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 1910482
Formelmasse 186.04
Reinheit (%) 98%