Learn More
2,6-Dichlorpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081406
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
2402-78-0
C5H3Cl2N
147.99
MFCD00006244
FILKGCRCWDMBKA-UHFFFAOYSA-N
pyridine, 2,6-dichloro, ccris 1727, 2,6-dichlorpyridine, 2.6-dichloropyridine, pubchem2564, 2,6-dichloro pyridine, 2,6-dichloro-pyridine, acmc-1cbwr, 26dclpy, wln: t6nj bg fg
16989
2,6-Dichlorpyridin
ClC1=CC=CC(Cl)=N1
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
2402-78-0
C5H3Cl2N
147.99
MFCD00006244
FILKGCRCWDMBKA-UHFFFAOYSA-N
pyridine, 2,6-dichloro, ccris 1727, 2,6-dichlorpyridine, 2.6-dichloropyridine, pubchem2564, 2,6-dichloro pyridine, 2,6-dichloro-pyridine, acmc-1cbwr, 26dclpy, wln: t6nj bg fg
16989
2,6-Dichlorpyridin
ClC1=CC=CC(Cl)=N1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,6-Dichloropyridine
Schmelzpunkt 84°C to 88°C
Siedepunkt 211°C
Geruch Unpleasant
Menge 100 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 108664
Formelmasse 147.99
Reinheit (%) 98%