missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,6-Dichlorpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-106460
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
2402-78-0
C5H3Cl2N
147.99
MFCD00006244
FILKGCRCWDMBKA-UHFFFAOYSA-N
pyridine, 2,6-dichloro, ccris 1727, 2,6-dichlorpyridine, 2.6-dichloropyridine, pubchem2564, 2,6-dichloro pyridine, 2,6-dichloro-pyridine, acmc-1cbwr, 26dclpy, wln: t6nj bg fg
16989
2,6-dichloropyridine
ClC1=CC=CC(Cl)=N1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
2402-78-0
C5H3Cl2N
147.99
MFCD00006244
FILKGCRCWDMBKA-UHFFFAOYSA-N
pyridine, 2,6-dichloro, ccris 1727, 2,6-dichlorpyridine, 2.6-dichloropyridine, pubchem2564, 2,6-dichloro pyridine, 2,6-dichloro-pyridine, acmc-1cbwr, 26dclpy, wln: t6nj bg fg
16989
2,6-dichloropyridine
ClC1=CC=CC(Cl)=N1

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2, 6-Dichloropyridine
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 84.0°C to 89.0°C
Farbe Grau-Weiß oder Rosa bis Weiß
Siedepunkt 211.0°C
Flammpunkt 110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C5H3N)Cl2
Menge 5 g
Beilstein 20, 231
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: <1g/L (20 c)
Formelmasse 147.99
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Dichloropyridine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'