Learn More
2,6-Dichlorthiophenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 2,6-Dichlorothiophenol |
| Schmelzpunkt | 46°C to 50°C |
| Siedepunkt | 101°C to 103°C (14 mmHg) |
| Flammpunkt | 112°C (233°F) |
| Geruch | Unpleasant |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 2082400 |
| Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
| Formelmasse | 179.07 |
| Reinheit (%) | 97% |