Learn More
2,6-Dichlorthiophenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11485263
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11485263 25 g 25 Gramm
11475263 5 g 5 Gramm
11495263 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11485263 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12854.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 24966-39-0 | C6H3Cl2S | 178.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24966-39-0
Summenformel C6H3Cl2S
Molekulargewicht (g/mol) 178.05
MDL-Nummer MFCD00004833
InChI-Schlüssel JBISHCXLCGVPGW-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2,6-dichlorothiophenol, 2,6-dichlorobenzene-1-thiol, 2,6-dichloro thiophenol, benzenethiol, 2,6-dichloro, pubchem6802, 2,6-dichloro-benzenethiol, acmc-209gg5, benzenethiol,2,6-dichloro
PubChem CID 90671
IUPAC-Name 2,6-dichlorbenzolthiol
SMILES [S-]C1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dichlorothiophenol
Schmelzpunkt 46°C to 50°C
Siedepunkt 101°C to 103°C (14 mmHg)
Flammpunkt 112°C (233°F)
Geruch Unpleasant
Menge 25 g
Beilstein 2082400
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 179.07
Reinheit (%) 97%