Learn More
2,6-Difluor-3-methoxyanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392509
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11392509 1 g 1 Gramm
11302519 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11392509 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26631.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 144851-62-7 | C7H7F2NO | 159.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 144851-62-7
Summenformel C7H7F2NO
Molekulargewicht (g/mol) 159.14
MDL-Nummer MFCD04115898
InChI-Schlüssel XVLHUQRLEPQGDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine,2,6-difluoro-3-methoxy, acmc-20dww5, 2,6-difluoro-m-anisidine, 3-amino-2,4-difluoroanisole, 2,6-difluoro-3-methoxyphenylamine, benzenamine, 2,6-difluoro-3-methoxy-9ci
PubChem CID 3871278
IUPAC-Name 2,6-difluor-3-methoxyanilin
SMILES COC1=C(F)C(N)=C(F)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Difluoro-3-methoxyaniline
Brechungsindex 1.5235
Menge 1 g
UN-Nummer UN2810
Formelmasse 159.14
Reinheit (%) 97%