Learn More
2,6-Difluor-4-Hydroxybenzoesäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15433407
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15433407 250 mg 250 Milligramm
11302139 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15433407
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H26134.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 214917-68-7 | C7H4F2O3 | 174.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 214917-68-7
Summenformel C7H4F2O3
Molekulargewicht (g/mol) 174.10
MDL-Nummer MFCD03094500
InChI-Schlüssel NFIQGYBXSJQLSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-difluoro-4-hydroxy-benzoic acid, benzoic acid, 2,6-difluoro-4-hydroxy, pubchem4938, acmc-1cles, ksc495o6f, 4-carboxy-3,5-difluorophenol
PubChem CID 2778776
IUPAC-Name 2,6-difluoro-4-hydroxybenzoic acid
SMILES OC(=O)C1=C(F)C=C(O)C=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Difluoro-4-hydroxybenzoic acid
Schmelzpunkt 170°C to 171°C (decomposition)
Menge 250 mg
Formelmasse 174.1
Reinheit (%) 95%