Learn More
2,6-Difluor-4-Iodphenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11390026
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. 11390026
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H32080.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 950858-06-7 | C6H3F2IO | 255.99 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Empfindlich gegenüber Licht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 950858-06-7
Summenformel C6H3F2IO
Molekulargewicht (g/mol) 255.99
MDL-Nummer MFCD09907951
InChI-Schlüssel LHUADYKKTXZZMQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 45790937
IUPAC-Name 2,6-difluor-4-Iodphenol
SMILES C1=C(C=C(C(=C1F)O)F)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Difluoro-4-iodophenol
Schmelzpunkt 70°C to 73°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 255.99
Reinheit (%) 99%