Learn More
2,6-Difluorbenzimid, 98+ %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,6-Difluorobenzamide |
| Schmelzpunkt | 145°C to 148°C |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 2047480 |
| Synonym | benzamide, 2,6-difluoro, 2,6-dfam, unii-sj2rn214mk, sj2rn214mk, 2,6-difluorobenzoylamide, 2,6 difluorobenzamide, 2.6-difluorobenzamide, pubchem10766, 2, 6 difluorobenzamide, 2,6 difluorobenzamide; |
| Formelmasse | 157.12 |
| Reinheit (%) | ≥98% |