Learn More
2,6-Difluorbensulfonamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11466230
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11466230 1 g 1 Gramm
11476230 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11466230 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27128.03
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60230-37-7
Summenformel C6H5F2NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 193.17
MDL-Nummer MFCD00729101
InChI-Schlüssel RVVVGGCOFWWDEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-difluorobenzene-1-sulfonamide, 2,6-difluorobenzenesulphonamide, benzenesulfonamide, 2,6-difluoro, fbt, 2,6-difluorophenylsulphonylamide, pubchem11779, acmc-209vki, d05dfj, ksc495s1r, 2,6-difluoro-benzenesulfonamide
PubChem CID 446274
ChEBI CHEBI:42429
IUPAC-Name 2,6-Difluorbenzolsulfonamid
SMILES NS(=O)(=O)C1=C(F)C=CC=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Difluorobenzenesulfonamide
Schmelzpunkt 188°C to 192°C
Menge 1 g
Formelmasse 193.17
Reinheit (%) 97%