Learn More
2,6-Difluorbenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11478673
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11478673 250 g 250 Gramm
11458673 10 g 10 Gramm
11468673 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11478673 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10454.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 1897-52-5 | C7H3F2N | 139.105 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1897-52-5
Summenformel C7H3F2N
Molekulargewicht (g/mol) 139.105
MDL-Nummer MFCD00001778
InChI-Schlüssel BNBRIFIJRKJGEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-difluorobenznitrile, benzonitrile, 2,6-difluoro, 2,6-difluoro-benzonitrile, 2,6-dfbn, unii-1j58z42a2e, 2,6-difluoro benzonitrile, 2,6-difluorobenzenecarbonitrile, 2,6-difluorophenylcyanide, ncr bf ff, 6-difluorobenzonitrile
PubChem CID 74695
IUPAC-Name 2,6-Difluorbenzonitril
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)C#N)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Difluorobenzonitrile
Schmelzpunkt 28°C to 32°C
Dichte 1.246
Siedepunkt 197°C to 198°C
Flammpunkt 80°C (176°F)
Geruch Almond-like
Brechungsindex 1.4875
Menge 250 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 2045292
Formelmasse 139.11
Reinheit (%) 98%
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.