Learn More
2,6-Difluorbenzophenon, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11419757
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11419757
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22738.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59189-51-4
Summenformel C13H8F2O
Molekulargewicht (g/mol) 218.203
MDL-Nummer MFCD00009895
InChI-Schlüssel KTRGJHDNHIPMEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-difluorobenzophenone, 2,6-difluorophenyl phenyl methanone, methanone, 2,6-difluorophenyl phenyl, 2,6-difluorophenyl-phenylmethanone, 2,6-difluorophenyl phenyl ketone, fr cf bvr, acmc-1ay87, 2,6-difluorophenyl phenyl-methanone, 2,6-difluorophenyl phenyl methanone #
PubChem CID 100979
IUPAC-Name (2,6-difluorphenyl)-phenylmethanon
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=C(C=CC=C2F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Difluorobenzophenone
Dichte 1.244
Siedepunkt 119°C to 120°C (1.5 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.5645
Menge 5 g
Beilstein 2266589
Formelmasse 218.2
Reinheit (%) 98%