Learn More
2,6-Difluorbenzylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11404060
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11404060
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A19472.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
2,6-Difluorobenzyl chloride is used as rufinamide intermediate. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,6-Difluorobenzylchlorid wird als Rufinamid-Zwischenprodukt verwendet. Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, das in der organischen Synthese verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Aceton, DMSO und DMF. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 697-73-4
Summenformel C7H5ClF2
Molekulargewicht (g/mol) 162.564
MDL-Nummer MFCD00191346
InChI-Schlüssel MJXRENZUAQXZGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-difluorobenzyl chloride, 2-chloromethyl-1,3-difluorobenzene, 2,6-difluorobenzylchloride, benzene, 2-chloromethyl-1,3-difluoro, alpha-chloro-2,6-difluorotoluene, 2, 6-difluorobenzyl chloride, 1-chloromethyl-2,6-difluorobenzene, 2-chlormethyl-1,3-difluorbenzol, pubchem2178
PubChem CID 581570
IUPAC-Name 2-(chlormethyl)-1,3-difluorbenzol
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)CCl)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Difluorobenzyl chloride
Schmelzpunkt 32°C to 35°C
Siedepunkt 172°C to 173°C (640 mmHg)
Menge 1 g
UN-Nummer UN1760
Beilstein 243793
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetone,DMSO and DMF. Insoluble in water.
Formelmasse 162.57
Reinheit (%) 98%