Learn More
2,6-Difluorbenzylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
2,6-Difluorobenzyl chloride is used as rufinamide intermediate. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,6-Difluorobenzylchlorid wird als Rufinamid-Zwischenprodukt verwendet. Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, das in der organischen Synthese verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Aceton, DMSO und DMF. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
2,6-Difluorobenzylchlorid wird als Rufinamid-Zwischenprodukt verwendet. Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, das in der organischen Synthese verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Aceton, DMSO und DMF. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,6-Difluorobenzyl chloride |
| Schmelzpunkt | 32°C to 35°C |
| Siedepunkt | 172°C to 173°C (640 mmHg) |
| Menge | 1 g |
| UN-Nummer | UN1760 |
| Beilstein | 243793 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in acetone,DMSO and DMF. Insoluble in water. |
| Formelmasse | 162.57 |
| Reinheit (%) | 98% |