Learn More
2,6-Difluorphenol, 98+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7023014
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11468676 5 g -
11478676 25 g 25 Gramm
11488676 100 g -
3 options
Artikelnummer. 11468676
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16034.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2,6-Difluorphenol wird in Anwesenheit des Fe-N,N′-bis(salicyliden)ethylendiamin(salen)-Komplexes (Katalysator) und Wasserstoffperoxid (Oxidationsmittel) oxidiert, um Poly(2,6-difluor-1,4-Phenylenoxid) zu geben. Es wird auch als pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. Löslich in Ethanol.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28177-48-2
Summenformel C6H4F2O
Molekulargewicht (g/mol) 130.094
MDL-Nummer MFCD00002158
InChI-Schlüssel CKKOVFGIBXCEIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 2,6-difluoro, 2.6-difluorophenol, 2,6-difluoro-phenol, 2,6-difluorophenol, 2,6-difluoro phenol, pubchem1495, ksc493c1n, ckkovfgibxceij-uhfffaoysa
PubChem CID 94392
IUPAC-Name 2,6-difluorphenol
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)O)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Difluorophenol
Schmelzpunkt 36°C to 40°C
Dichte 1.27
Siedepunkt 59°C to 61°C (17 mmHg)
Flammpunkt 58°C (136°F)
Menge 5 g
UN-Nummer UN2921
Beilstein 2043613
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water. Soluble in ethanol.
Formelmasse 130.09
Reinheit (%) ≥98%