Learn More
2,6-Difluorphenylisocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11313686
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11313686 5 g -
11303686 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11313686 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14779.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 65295-69-4 | C7H3F2NO | 155.104 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65295-69-4
Summenformel C7H3F2NO
Molekulargewicht (g/mol) 155.104
MDL-Nummer MFCD00001998
InChI-Schlüssel YXHDLKWTPVMIOH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-difluorophenyl isocyanate, 2,6-difluorophenylisocyanate, benzene, 1,3-difluoro-2-isocyanato, 2,6-difluorobenzenisocyanate, timtec-bb sbb006664, pubchem5023, acmc-1bcwu, 2,6 difluorophenylisocyanate, 2,6-difluoro phenyl isocyanate, 1-isocyanato-2,6-difluoro benzene
PubChem CID 522162
IUPAC-Name 1,3-difluor-2-isocyanatbenzol
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)N=C=O)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Difluorophenyl isocyanate
Schmelzpunkt 22°C to 25°C
Siedepunkt 60°C (10 mmHg)
Flammpunkt 58°C (136°F)
Brechungsindex 1.4928
Menge 5 g
UN-Nummer UN2930
Beilstein 7115873
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 155.11
Reinheit (%) 97%