Learn More
2,6-Difluorphenylaceton, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2, 6-Difluorophenylacetone |
| Farbe | Farblos |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (GC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Strukturformel | (F)2C6H3CH2COCH3 |
| Brechungsindex | 1.4790 to 1.4820 (20°C, 589nm) |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 170.16 |
| Reinheit (%) | 98% |
| Mehr anzeigen |