Learn More
2,6-Difluorphenylaceton, 98 %, Acros Organics™
Artikelnummer. 10260303 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10260303 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10260303 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 379150010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Difluorophenylacetone
CAS 101712-20-3
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H8F2O
Strukturformel (F)2C6H3CH2COCH3
Menge 1 g
Synonym 1-2,6-difluorophenyl propan-2-one, 2-propanone, 1-2,6-difluorophenyl, 2,6-difluorophenylacetone
InChI-Schlüssel LAWHOFKPDMZDLJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)CC1=C(C=CC=C1F)F
IUPAC-Name 1-(2,6-difluorphenyl)propan-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 170.16
PubChem CID 2734927
Formelmasse 170.16
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke