Learn More
2,6-Dihydroxybenzamid, 97 %
Artikelnummer. 11338155
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 11338155
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L08424.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3147-50-0
Summenformel C7H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 153.14
MDL-Nummer MFCD00017125
InChI-Schlüssel WFIWHFWPQQSJDD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 76602
IUPAC-Name 2,6-dihydroxybenzamid
SMILES NC(=O)C1=C(O)C=CC=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dihydroxybenzamide
Schmelzpunkt ∽210°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 2937308
Synonym .gamma.-resorcylamide, benzamide, 2,6-dihydroxy, g-resorcylamide, 2,6 dihydroxybenzamide, acmc-20ao8l, 2,6-dihydroxy benzamid, benzamide,2,6-dihydroxy
Formelmasse 153.14
Reinheit (%) 97%