Learn More
2,6-Dihydroxybenzoesäure 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-112234 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10239563
Marke: Thermo Scientific Acros 114880250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 303-07-1 | C7H6O4 | 154.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 303-07-1
Summenformel C7H6O4
Molekulargewicht (g/mol) 154.12
MDL-Nummer MFCD00002462
InChI-Schlüssel AKEUNCKRJATALU-UHFFFAOYSA-N
Synonym gamma-resorcylic acid, 2-carboxyresorcinol, 2,6-resorcylic acid, 6-hydroxysalicylic acid, benzoic acid, 2,6-dihydroxy, .gamma.-resorcylic acid, unii-rsa5g6vrpv, rsa5g6vrpv, 2,6-dihydroxy benzoic acid, 2,6-dihydroxy-benzoic acid
PubChem CID 9338
ChEBI CHEBI:68465
IUPAC-Name 2,6-Dihydroxybenzoesäure
SMILES OC(=O)C1=C(O)C=CC=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 6-Dihydroxybenzoic acid
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 160°C to 165°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (HO)2C6H3CO2H
Menge 25 g
Beilstein 10, 388
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 25g/L (25°C). Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Formelmasse 154.12
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Dihydroxybenzoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.