Learn More
2,6-Dihydroxynaphthalin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15244604 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15244604 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15244604 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 115030050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 6-Dihydroxynaphthalene
CAS 581-43-1
Schmelzpunkt 220.0°C to 224.0°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Summenformel C10H8O2
Strukturformel C10H6(OH)2
Menge 5 g
Beilstein 06,984
Synonym 2,6-dihydroxynaphthalene, 2,6-naphthalenediol, 2,6-naphthohydroquinone, 2-hydroxy-6-naphthol, unii-4xx2nd0257, 2,6-dihydroxy naphthalene, 2,6-dihdroxynaphthalene, 2,6-dihydroxy-naphthalene, acmc-209m2x, aronis24267
InChI-Schlüssel MNZMMCVIXORAQL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2)O)C=C1O
IUPAC-Name naphthalin-2,6-diol
Molekulargewicht (g/mol) 160.17
PubChem CID 93552
Formelmasse 160.17
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Dihydroxynaphthalene, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.