Learn More
2,6-Diisopropylanilin, 92 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10501621 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10501621 100 g Glasflasche 100 Gramm
10206080 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10501621 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 169411000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.35 €
    34.65 € / 100 Gramm
    Sparen 4.70 €
    11% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 24544-04-5 | C12H19N | 177.29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24544-04-5
Summenformel C12H19N
Molekulargewicht (g/mol) 177.29
MDL-Nummer MFCD00008887
InChI-Schlüssel WKBALTUBRZPIPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-diisopropylaniline, benzenamine, 2,6-bis 1-methylethyl, 2,6-diisopropyl aniline, aniline, 2,6-diisopropyl, diisopropylaniline, 2,6-diisopropylphenylamine, 2,6-bis propan-2-yl aniline, 2,6-dilsopropylaniline, 2,6-di propan-2-yl aniline, 2,6-bis 1-methylethyl aniline
PubChem CID 32484
IUPAC-Name 2,6-di(Propan-2-yl)anilin
SMILES CC(C)C1=C(C(=CC=C1)C(C)C)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 6-Diisopropylaniline
Namenshinweis 92%
CAS Min. % 90.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -45.0°C
Dichte 0.9400g/mL
Siedepunkt 257.0°C
Flammpunkt 123°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 90% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [(CH3)2CH]2C6H3NH2
Brechungsindex 1.5320 to 1.5340
Menge 100 g
Beilstein 12, 168
Relative Dichte 0.94
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: <0.20g/L. Other solubilities: miscible with ethanol and toluene
Formelmasse 177.29
Reinheit (%) 90+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • 2,6-Diisopropylaniline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.