Learn More
2,6-Dimethoxyanilin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13418628 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
13418628 1 g Glasflasche 1 Gramm
13428628 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 13418628 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 448790010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 2734-70-5 | C8H11NO2 | 153.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2734-70-5
Summenformel C8H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 153.18
InChI-Schlüssel HQBJSEKQNRSDAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 2,6-dimethoxy, 2,6-dimethoxyphenylamine, 2,6-dimethoxybenzenamine, 2,6-dimethoxy-phenylamine, buttpark 33\04-69, 2 6-dimethoxyaniline, pubchem4419, 2,6-dimethoxy aniline, acmc-1cnwd, ksc497k1h
PubChem CID 95940
IUPAC-Name 2,6-Dimethoxyanilin
SMILES COC1=C(C(=CC=C1)OC)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 6-Dimethoxyaniline
Schmelzpunkt 76°C to 78°C
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3O)2C6H3NH2
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble
Formelmasse 153.18
Reinheit (%) 96%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Dimethoxyaniline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.