Learn More
2,6-Dimethoxybenzoesäure 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484050
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11484050 500 g 500 Gramm
11467047 25 g 25 Gramm
11477047 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11484050 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14418.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1466-76-8 | C9H10O4 | 182.18 g/mol
It is used in the synthesis of indoles as well as coumarins related to Novobiocin, used as potent inhibitors of heat-shock protein 90 in the treatment of breast cancer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird bei der Synthese von Indolen sowie von Kumarinen im Zusammenhang mit Novobiocin verwendet, die als starke Inhibitoren von Hitzeschockprotein 90 bei der Behandlung von Brustkrebs eingesetzt werden.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Die Löslichkeit in Methanol ist nahezu transparent. Löslich in DMSO, Ethylacetat und Aceton.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Basen und Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1466-76-8
Summenformel C9H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 182.18
MDL-Nummer MFCD00002437
InChI-Schlüssel MBIZFBDREVRUHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 2,6-dimethoxy, 2,6-dimethoxy-benzoic acid, unii-g6b3p1lo43, 2,6-dimethoxybenzoicacid, pubchem19743, acmc-1bwjj, intermediates-zcf02125, benzoic acid,6-dimethoxy, dsstox_cid_26999, dsstox_rid_82043
PubChem CID 15109
IUPAC-Name 2,6-Dimethoxybenzoesäure
SMILES COC1=CC=CC(OC)=C1C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dimethoxybenzoic acid
Schmelzpunkt ∼188°C (decomposition)
Geruch Odorless
Menge 500 g
Beilstein 2212190
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Solubility in methanol is almost transparent. Soluble in DMSO,Ethyl Acetate and acetone.
Formelmasse 182.18
Reinheit (%) 99%