Learn More
2,6-Dimethyl-4-Heptanon, Rest hauptsächlich 4,6-Dimethyl-2-Heptanon (Tech.), 80 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-118117
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
20 L
Verpackung:
Glasflasche
Metalltrommel
108-83-8, 19549-80-5
C9H18O
142.24
MFCD00008940
PTTPXKJBFFKCEK-UHFFFAOYSA-N
2,6-dimethyl-4-heptanone, diisobutyl ketone, isovalerone, isobutyl ketone, valerone, diisobutylketone, diisobutilchetone, s-diisopropylacetone, di-isobutylcetone, dibk
7958
2,6-Dimethylheptan-4-on
CC(C)CC(=O)CC(C)C
108-83-8, 19549-80-5
C9H18O
142.24
MFCD00008940
PTTPXKJBFFKCEK-UHFFFAOYSA-N
2,6-dimethyl-4-heptanone, diisobutyl ketone, isovalerone, isobutyl ketone, valerone, diisobutylketone, diisobutilchetone, s-diisopropylacetone, di-isobutylcetone, dibk
7958
2,6-Dimethylheptan-4-on
CC(C)CC(=O)CC(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2, 6-Dimethyl-4-heptanone
Namenshinweis tech., 80%
CAS Min. % 75.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -46°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8090g/mL
Siedepunkt 169°C
Flammpunkt 49°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 80%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CHCH2COCH2CH(CH3)2
Brechungsindex 1.4120 to 1.415
Menge 1 L
Beilstein 01, 710
Relative Dichte 0.809
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble (0.05g/100 mL). Other solubilities: miscible with most organic solvents
Viskosität 1.05 mPa.s (20°C)
Formelmasse 142.24
Reinheit (%) ≥75% (typically) exact percentage on the certificate of analysis, 96% min. (main compound plus isomer)
Güte Eigenschaften
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Dimethyl-4-heptanone, remainder mainly 4,6-dimethyl-2-heptanone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.