Learn More
2,6-Dimethyl-4-Nitroanisol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11396619
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11396619 5 g 5 Gramm
11386619 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11396619 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26204.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 14804-39-8 | C9H11NO3 | 181.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14804-39-8
Summenformel C9H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 181.19
MDL-Nummer MFCD00024537
InChI-Schlüssel HSDNHFOJTRMGER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethyl-4-nitroanisole, m-xylene, 2-methoxy-5-nitro, benzene,2-methoxy-1,3-dimethyl-5-nitro, acmc-20ao84, m-xylene, 2-methoxy-5-nitro-,, 4-methoxy-3,5-dimethylnitrobenzene, 2,6-dimethyl-1-methoxy-4-nitrobenzene, 2-methoxy-1,3-di-methyl-5-nitrobenzene, benzene, 2-methoxy-1,3-dimethyl-5-nitro
PubChem CID 139835
IUPAC-Name 2-methoxy-1,3-dimethyl-5-nitrobenzene
SMILES COC1=C(C)C=C(C=C1C)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dimethyl-4-nitroanisole
Schmelzpunkt 85°C to 92°C
Menge 5 g
Formelmasse 181.19
Reinheit (%) 99%