Learn More
2,6-Dimethyl-4-Nitrophenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7022612
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11432847
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15472.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2423-71-4 | C8H9NO3 | 167.164 g/mol
It was used as internal standard in determination of 4-nitrophenol and 3-methyl-4-nitrophenol in human urine by liquid chromatography combined with tandem mass spectrometry. ,6-Dimethyl-4-nitrophenol was used to study the disposition requirement for binding of p-nitrophenol and sodium p-nitrophenolate like substrates with cyclohexaamylaose.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wurde als interner Standard bei der Bestimmung von 4-Nitrophenol und 3-Methyl-4-nitrophenol im menschlichen Urin durch Flüssigkeitschromatographie in Kombination mit Tandemmassenspektrometrie verwendet. ,6-Dimethyl-4-nitrophenol wurde zur Untersuchung der Dispositionsanforderungen für die Bindung von p-Nitrophenol- und Natrium-p-Nitrophenolat-artigen Substraten mit Cyclohexaamylaose verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2423-71-4
Summenformel C8H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 167.164
MDL-Nummer MFCD00007339
InChI-Schlüssel FNORUNUDZNWQFF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 17030
IUPAC-Name 2,6-Dimethyl-4-Nitrophenol
SMILES CC1=CC(=CC(=C1O)C)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,6-Dimethyl-4-nitrophenol
Schmelzpunkt ∼168°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 1873275
Synonym 4-nitro-2,6-xylenol, 2,6-xylenol, 4-nitro, 4-nitro-2,6-dimethylphenol, phenol, 2,6-dimethyl-4-nitro, phenol,2,6-dimethyl-4-nitro, acmc-1cljn, 2, 4-nitro, intermediates-zcf02651, 2,6-dimethyl4-nitrophenol, phenol,6-dimethyl-4-nitro
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 167.17
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Dimethyl-4-nitrophenol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 4-Nitro-2,6-xylenol